Key Documents
SAB5700510
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-FOXO3-S294 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
AF6q21, FKHRL1, FKHRL1P2, FOXO2, FOXO3, FOXO3A, FoxO3a
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
48
71
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
2.15mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer294)
Informazioni sul gene
human ... FOXO3(2309)
Descrizione generale
This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which are characterized by a distinct forkhead domain. This gene likely functions as a trigger for apoptosis through expression of genes necessary for cell death. Translocation of this gene with the MLL gene is associated with secondary acute leukemia. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been observed.
Immunogeno
A synthetic phosphorylated peptide around S294 of human FOXO3 (NP_001446.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1