SAB5700439
Anti-Phospho-NR3C1-S211 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
GCCR, GCR, GCRST, GR, GRL, NR3C1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
49-85
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.02 mg/ml
tecniche
western blot: 1:1000-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer211)
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1