SAB5700351
Anti-Phospho-CTNNB1-T41/S45 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
CTNNB, CTNNB1, MRD19, armadillo, beta Catenin
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
85
9
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1.73mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr41/pSer45)
Informazioni sul gene
human ... CTNNB1(1499)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)