SAB5700168
Anti-DiMethyl-Histone H3-K36 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
H3.4, H3/g, H3FT, H3t, HIST1H3A, HIST3H3, Histone H3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
15
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1.36 mg/ml
tecniche
ChIP: 1:20-1:100
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
dimethylation (Lys36)
Informazioni sul gene
human ... H3-4(8290)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1