SAB5700085
Anti-NDUFS2 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
CI-49, NDUFS2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
51
52
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
0.94 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:1000-1:3000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NDUFS2(4720)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)