Documenti fondamentali
SAB5700019
Sigma-Aldrich
Anti-PARK7 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
DJ-1, DJ1, GATD2, HEL-S-67p, PARK7
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
19
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
3.55 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PARK7(11315)
Descrizione generale
The product of this gene belongs to the peptidase C56 family of proteins. It acts as a positive regulator of androgen receptor-dependent transcription. It may also function as a redox-sensitive chaperone, as a sensor for oxidative stress, and it apparently protects neurons against oxidative stress and cell death. Defects in this gene are the cause of autosomal recessive early-onset Parkinson disease 7. Two transcript variants encoding the same protein have been identified for this gene.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-189 of human PARK7 (NP_001116849.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1