SAB5600095
Anti-Histone H3 K27M antibody, Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM192, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-Histone H3 K27M, Histone H3 K27M Detection, Rabbit Anti-Histone H3 K27M
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM192, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 0.005-0.1 μg/mL
immunohistochemistry: 0.005-0.1 μg/mL
western blot: 0.01-1 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
mutation (Lys27Met)
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?