SAB5600044
Anti-Histone H2AX antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM214, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti- H2AFX, Anti-HIST5-2AX
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM214, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 0.2- 1 μg/mL
immunoblotting: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... H2AX(3014)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2