SAB56000330
Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCov) Nucleocapsid Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM420, affinity purified immunoglobulin
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM420, monoclonal
Concentrazione
1 mg/mL
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB56000330-100UG | 4065266952179 |