Documenti fondamentali
SAB56000331
Sigma-Aldrich
Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCov) Nucleocapsid Human Chimeric Monoclonal Antibody
clone RMH03, affinity purified immunoglobulin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RMH03, monoclonal
Concentrazione
1 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
This antibody reacts to 2019-nCov Nucleocapsid Protein.
Immunogeno
A recombinant 2019-nCov Nucleocapsid Protein expressed in E.coli.
Stato fisico
Solution in PBS only.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)