SAB5500168
Anti-PTEN antibody, Rabbit monoclonal
clone SP170, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in proprietary host
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SP170, monoclonal
Reattività contro le specie
human (tested)
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
dog, mouse
tecniche
flow cytometry: 1:400
immunoblotting: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTEN(5728)
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)