SAB5300356
Monoclonal Anti-ZBTB16 antibody produced in mouse
clone 5B3, ascites fluid
Sinonimo/i:
PLZF, ZBTB16, ZNF145
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5B3, monoclonal
PM
74 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ZBTB16(7704)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against ZBTB16
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)