SAB5300166
Monoclonal Anti-Thioredoxin (TRX) antibody produced in mouse
clone 1H6H6, ascites fluid
Sinonimo/i:
Thioredoxin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H6H6, monoclonal
PM
12 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TXN(7295)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against Thioredoxin (TRX)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5300166-100UL | 4061837598494 |