SAB5300085
Monoclonal Anti-HSP90AB1 antibody produced in mouse
clone 5G4, ascites fluid
Sinonimo/i:
D6S182, FLJ26984, HSP90B, HSPC2, HSPCB
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5G4, monoclonal
PM
84 kDa
Reattività contro le specie
monkey, mouse, rat, human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSP90AB1(3326)
Categorie correlate
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against HSP90AB1
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5300085-100UL | 4061837597718 |