Documenti fondamentali
CHLUM-RO
Roche
BM Chemiluminescence Western Blotting Substrate (POD)
pkg of 1 set (11500708001 [1,000 cm2 membrane]), pkg of 1 set (11500694001 [4,000 cm2 membrane])
Sinonimo/i:
POD, Western blot
About This Item
Codice UNSPSC:
41105332
Confezionamento
pkg of 1 set (11500694001 [4,000 cm2 membrane])
pkg of 1 set (11500708001 [1,000 cm2 membrane])
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Roche
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
BM chemiluminescence western blotting substrate (POD) has been used along with horseradish peroxidase-coupled secondary antibodies, to visualize cells on the membranes.
Caratteristiche e vantaggi
Sensitivity: <10pg antigen in western blots. Shows at least 10-fold higher sensitivity than other nonradioactive or radioactive detection systems on PVDF membranes (using β-galactosidase, anti-β-galactosidase, or anti-mouse IgG-POD, Fab fragments).
Confezionamento
1 kit containing 3 components
Qualità
Each lot is function tested in a dot blot.
Altre note
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • Luminol Substrate Solution with enhancer
  • NaBO3 Starting Solution
  • Blocking Reagent
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Luminol &#8805;97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A8511
Luminol
Kinome-wide functional analysis highlights the role of cytoskeletal remodeling in somatic cell reprogramming.
Sakurai K, et al.
Cell Stem Cell, 523-34 null
Characterization of the platelet granule proteome: Evidence of the presence of MHC1 in alpha-granules
Zufferey A, et al.
Journal of Proteomics, 130-40 null
Syncytin proteins incorporated in placenta exosomes are important for cell uptake and show variation in abundance in serum exosomes from patients with preeclampsia.
Vargas A, et al.
Faseb Journal, 3703-19 null