SAB5202428
Monoclonal Anti-Hexanoyl-Lysine adduct-Allophycocyanin antibody produced in mouse
clone 5D9
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5D9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
hexanoylation (Lys)
Categorie correlate
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2