Documenti fondamentali
SAB4700950
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-betahCG antibody produced in mouse
clone HCG-61
Sinonimo/i:
CG-beta, Choriogonadotropin beta, Chorionic gonadotropin beta
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HCG-61, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: 5 μg/mL
Numero d’accesso
BC041054.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CGB(1082)
Descrizione generale
The antibody HCG-61 reacts with beta-subunit of human chorionic gonadotropin, a 40 kDa hormone. hCG belongs to the glycoprotein hormone family together with lutropin (LH), follitropin (FSH) and thyrotropin (TSH). hCG is synthesised by trophoblastic cells of the placenta during pregnancy and stimulates the growth of corpus luteum.
Immunogeno
Human chorionic gonadotropin.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.