SAB1403428
Monoclonal Anti-CGB5 antibody produced in mouse
clone 2E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HCG, MGC119822
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~44.26 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CGB5(93659)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MEMFQGLLLLLLLSMGGTWASKEPLRPRCRPINATLAVEKEGCPVCITVNTTICAGYCPTMTRVLQGVLPALPQVVCNYRDVRFESIRLPGCPRGVNPVVSYAVALSCQCALCRRSTTDCGGPKDHPLTCDDPRFQDSSSSKAPPPSLPSPSRLPGPSDTPILPQ
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)