Documenti fondamentali
SAB5201927
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ERp57-Horseradish Peroxidase antibody produced in mouse
clone 4F9
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
Origine biologica
mouse
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
57 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDIA3(2923)
Immunogeno
Human recombinant ERp57 (Grp58) protein corresponding to amino acids 25 - 505 (his-tagged)
Stato fisico
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)