SAB5200451
Monoclonal Anti-Ankyrin G - Hrp antibody produced in mouse
clone S106-20, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti- FLJ45464, Anti-ANK-3, Anti-CHANK3, Anti-OTTHUMP00000217458
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S106-20, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 200 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANK3(288)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1