SAB5200007
Monoclonal Anti-YDJ1 antibody produced in mouse
clone 1G10.H8, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-CPR3, Anti-DNAJ, Anti-DNAJA2, Anti-HIRIP4, Anti-HIRa interatcting protein4, Anti-Hsp40, YDJ1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G10.H8, monoclonal
Stato
solution
PM
antigen predicted mol wt 40 kDa
Reattività contro le specie
yeast
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
yeast ... YDJ1(855661)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)