SAB4702060
Monoclonal Anti-CD10 PE-Cyanine7 produced in mouse
Sinonimo/i:
Atriopeptidase, CALLA, Enkephalinase, MME, Neprilysin, Neutral endopeptidase
About This Item
Coniugato
PE-Cy7 conjugate
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-78, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MME(4311)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)