SAB4701098
Monoclonal Anti-CD3-APC antibody produced in mouse
clone APA1/1
Sinonimo/i:
CD3 epsilon chain, CD3epsilon, IMD18, T3E
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
APA1/1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
0.1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1.5 μg/mL
Numero d’accesso
BC049847
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD3E(916)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2