Key Documents
SAB4701062
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HLAABCE antibody produced in mouse
clone TP25.99SF
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TP25.99SF, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1.5 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HLA-A(3105)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody TP25.99SF recognizes HLA-ABC and HLA-E molecules, but not HLA-G. It can be used for discrimination between HLA-G and other HLA-class I antigens.
Immunogeno
IFN-gamma-treated human melanoma cells Colo 38
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.