Documenti fondamentali
SAB4701018
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CRP antibody produced in mouse
clone C7
Sinonimo/i:
C-Reactive Protein
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
Numero d’accesso
ENST00000368112
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CRP(1401)
Descrizione generale
The antibody C7 recognizes human CRP, an 117 kDa acute phase protein; it recognizes antigen both in the presence and in the absence (samples containing EDTA) of Ca2+.
Immunogeno
Purified human CRP
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4701018-100UG