SAB4701005
Monoclonal Anti-Neurofilament H antibody produced in mouse
clone NF-05
Sinonimo/i:
CMT2CC, NEFH, NFH
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NF-05, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
NM_021076
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEFH(4744)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico