Key Documents
SAB4700852
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD19 antibody produced in rat
clone 1D3
Sinonimo/i:
B4, Cvid, Leu-12
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
rat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
NM_001357091.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cd19(12478)
Categorie correlate
Descrizione generale
The rat monoclonal antibody 1D3 detects mouse CD19, 95 kDa type I transmembrane glycoprotein (immunoglobulin superfamily) expressed on B lymphocytes and follicular dendritic cells; it is lost on plasma cells.
Immunogeno
Mouse CD19-transfected cell line
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.