Key Documents
SAB4700848
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD326 antibody produced in mouse
clone 323/A3
Sinonimo/i:
EGP314, EPCAM, Ep-CAM, GA733-2, KSA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
323/A3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
P16422
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EPCAM(4072)
Descrizione generale
The antibody 323/A3 recognizes CD326 / EpCAM, a marker of epithelial lineages, that is over-expressed in many carcinomas.
Immunogeno
Human breast cancer MCF-7 cells
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.