Documenti fondamentali
SAB4700844
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EGFR (PhosphoTyr992) antibody produced in mouse
clone EM-12
Sinonimo/i:
EGF R, EGFR EGF-R, ERBB1, Her1, PIG61
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EM-12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
NP_005219.2
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr992)
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1956)
Descrizione generale
The antibody EM-12 reacts with human EGFR (ErbB1 / HER1) phosphorylated on tyrosine 992.
Immunogeno
Synthetic phospho-peptide covering sequence around tyrosine 992 of human EGFR.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)