Key Documents
SAB4700837
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD45R0 antibody produced in mouse
clone UCHL1
Sinonimo/i:
PTPRCR, T200R0
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
UCHL1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
NP_002829.2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTPRC(5788)
Descrizione generale
The antibody UCHL1 recognizes CD45R0, a 180 kDa low molecular weight isoform of the leukocyte common antigen (LCA). The antigen is expressed on a subset of memory/activated T cells and on cortical thymocytes.
The previously assigned protein identifier X6R433 has been merged into P08575. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogeno
Human IL-2 dependent T cells
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.