Documenti fondamentali
SAB4700815
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD122 antibody produced in mouse
clone TU27
Sinonimo/i:
IL15RB, IL2RB, P70-75, interleukin 2 receptor beta
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TU27, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1.5 μg/mL
Numero d’accesso
NM_000878.2
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL2RB(3560)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody TU27 recognizes CD122 (IL-2R beta), a 70-75 kDa type I transmembrane glycoprotein constitutively expressed by NK cells and a T cell subset, and upregulated upon activation.
Immunogeno
TL-Mor cell line
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.