SAB4700013
Monoclonal Anti-B2M-PE antibody produced in mouse
clone B2M-01, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-β-2-microglobulin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
B2M-01, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... B2M(567)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2