SAB4600170
Monoclonal Anti-GFP IgG (H+L), CF™ 640R antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 9F9.F9, purified immunoglobulin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
CF™ 640R conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9F9.F9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
Fluorescenza
λex 642 nm; λem 662 nm
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2