Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB4504740
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-FHIT (pTyr114) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 16 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr114)
Informazioni sul gene
human ... FHIT(2272)
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human FHIT around the phosphorylation site of Tyr114.
Immunogen Range: 80-129
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)