SAB4504676
Anti-phospho-VE-Cadherin (pTyr731) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-7B4, Anti-CD144
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 87 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr731)
Informazioni sul gene
human ... CDH5(1003)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 697-746
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1