SAB4502956
Anti-TGF β2, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Cetermin, G-TSF, Polyergin, TGFB2, Transforming growth factor β-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 47 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TGFB2(7042)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 361-410
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol