SAB4502829
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
α-synuclein, NACP, Non-A β component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, SNCA
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Synuclein-α antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 14 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SNCA(6622)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 86-135
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)