SAB4502441
Anti-TMEPA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Solid tumor-associated 1 protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 31 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TMEPA(56937)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 101-150
Azioni biochim/fisiol
TMEPAI negatively regulate transforming growth factor- β (TGF-β) signaling in mammalian cells and Xenopus embryos. Upregulated expression of PMEPA1 stimulates cell migration and conserves the mesenchymal-like morphology of breast cancer cells. Deletion of the gene leads to prostate cancer.
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)