SAB4301578
Anti-phospho-ERK1/2 (pThr202/Tyr204) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ERK-1, ERK1, ERT2, P44ERK1, PRKM3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
42 kDa
44 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_001035145.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr202/pTyr204)
Informazioni sul gene
human ... MAPK3(5595)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4301578-100UL | 4061837440366 |