SAB4301031
Anti-AGBL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CBPC4, CCP4, FLJ32310, MGC149239
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:15- 1:50
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_689549.2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... AGBL1(123624)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)