SAB4300571
Anti-MAP1LC3A antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-LC3 antibody produced in rabbit, Anti-LC3A antibody produced in rabbit, Anti-MAP1ALC3 antibody produced in rabbit, Anti-MAP1BLC3 antibody produced in rabbit, Anti-microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-MAP1LC3A antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~16 kDa
~18 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(R-P-F-K-Q)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP1LC3A(84557)
Categorie correlate
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)