SAB4300555
Anti-OPRM1 (Ab-375) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-KIAA0403 antibody produced in rabbit, Anti-MOR antibody produced in rabbit, Anti-MOR1 antibody produced in rabbit, Anti-OPRM antibody produced in rabbit, Anti-opioid receptor, mu 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~80 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(H-P-S-T-A)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OPRM1(4988)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)