SAB4300442
Anti-RELA (Ab-505) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-MGC131774 antibody produced in rabbit, Anti-NFKB3 antibody produced in rabbit, Anti-p65 antibody produced in rabbit, Anti-v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (avian) antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~65 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(L-V-T-G-A)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RELA(5970)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
WGK 1