SAB4200885
Anti-ACE2 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ACE-related carboxypeptidase, Angiotensin-converting enzyme 2, Angiotensin-converting enzyme homolog (ACEH), Metalloprotease MPROT15
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Livello qualitativo
Stato
buffered aqueous solution
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)