SAB4200805
Anti-β-Galactosidase antibody, Mouse monoclonal
clone GAL-13, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Beta-gal, Anti-Beta-galactosidase, Anti-Lactase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GAL-13, monoclonal
Descrizione
Research area: Microbiome
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
E. coli
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: 0.5-1 μg/mL using anti-Mouse antibody for coating, primary Anti-Beta-GAL antibody followed by addition of β-d-galactosidase enzyme from E. coli and 2-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside as substrate.
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Escherichia coli K12 ... Lacz(945006)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)