SAB4200848
Anti-FAM134B (lumenal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
JK1, RETREG1, reticulophagy regulator 1
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Livello qualitativo
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1 mg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)