SAB4200823
Anti- Protease-7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Omptin, Outer membrane protein 3B, Protease A, Protease VII
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Descrizione
Research area: Microbiome
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
E. coli, Shigella flexneri
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using E. coli lysate.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Escherichia coli K12 ... ompT(945185)
Shigella flexneri ... ompT(1238162)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1