SAB4200778
Anti-NRAS Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-GTPase NRas, Anti-transforming protein N-Ras
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-NRAS (internal) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt ~21 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 2.5-5 μg/mL using human MCF7 cell line extract
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human melanoma sections
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NRAS(4893)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)