SAB4200776
Anti-TUBA1A (TUBA3) Antibody
mouse monoclonal, TUB-1A2
Sinonimo/i:
Tubulin Alpha-1 Chain
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Tubulin, Tyrosine antibody, Mouse monoclonal, clone TUB-1A2, purified from hybridoma cell culture
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TUB-1A2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~55 kDa
Reattività contro le specie
Xenopus, Arabidopsis sp., yeast, insect, rat, hamster, porcine, monkey, bovine, human, mouse, canine, chicken
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HeLa or Chicken fibroblast cells
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG3
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBA1A(7846)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)