SAB4200637
Monoclonal Anti-phospho-RNA polymerase II CTD (pSer2) antibody produced in rat
clone 3E7C7, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
POLR2, POLRA, RPB1, RPBh1, RPO2, RPOL2, RpIILS, hRPB220, hsRPB1, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A 220kDa (POLR2A)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E7C7, monoclonal
PM
~250 kDa
Reattività contro le specie
rat, canine, mouse, human, monkey
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 10 μg/test using using HeLa cells.
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of HeLa cells.
immunofluorescence: 4-8 μg/mL using using A549 cells
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer2)
Informazioni sul gene
human ... POLR2A(5430)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- flow cytometry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200637-100UL | 4061838037305 |
SAB4200637-200UL |